Learn More
[4-(tert-Butyl)phenyl]Methanesulfonylchlorid, Tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | [4-(tert-Butyl)phenyl]methanesulfonyl chloride |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 246.76 |
Reinheit (%) | Tech. |
Güte | Eigenschaften |