Learn More
Stomacher™ 400 Eco Bags
The Eco bags are designed to offer the same high quality as our regular blender bags, but with a reduced amount of plastic usage and waste. These bags are tailored to work seamlessly with the Stomacher™ EVO without affecting any existing protocols.
45.30 € - 48.50 €
Spezifikation
Produkttyp | Sample Bag |
---|---|
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Verschlusstyp | Open |
Dicke (metrisch) | 65 μm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17724409
|
Stomacher™
BA6241 |
17.7 x 20 cm |
48.50 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17734409
|
Stomacher™
BA6341 |
15.5 x 20 cm |
45.30 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- 30% smaller bags, reduces plastic use and waste
- For use with Stomacher™ EVO lab blender only
Spezifikation
Sample Bag | |
Not Autoclavable | |
Open | |
65 μm |