Learn More
5,5'-Dithiobis-(2-Nitrobenzoesäure), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813166
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
69-78-3
C14H8N2O8S2
396.34
MFCD00007140
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
dtnb, 5,5'-dithiobis 2-nitrobenzoic acid, ellman's reagent, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, dithionitrobenzoic acid, dithiobisnitrobenzoic acid, 5,5'-disulfanediylbis 2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,3'-dithiobis 6-nitro, 3,3'-dithiobis 6-nitrobenzoic acid, 5,5'-dithio-bis 2-nitrobenzoic acid
6254
CHEBI:86228
5-[(3-Carboxy-4-nitrophenyl)disulfanyl]-2-nitrobenzoesäure
OC(=O)C1=CC(SSC2=CC=C(C(=C2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
69-78-3
C14H8N2O8S2
396.34
MFCD00007140
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
dtnb, 5,5'-dithiobis 2-nitrobenzoic acid, ellman's reagent, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, dithionitrobenzoic acid, dithiobisnitrobenzoic acid, 5,5'-disulfanediylbis 2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,3'-dithiobis 6-nitro, 3,3'-dithiobis 6-nitrobenzoic acid, 5,5'-dithio-bis 2-nitrobenzoic acid
6254
CHEBI:86228
5-[(3-Carboxy-4-nitrophenyl)disulfanyl]-2-nitrobenzoesäure
OC(=O)C1=CC(SSC2=CC=C(C(=C2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5, 5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic acid)
Schmelzpunkt 240.0°C to 245.0°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [-SC6H3(NO2)CO2H]2
Menge 1 g
Beilstein 10, IV, 344
Fieser 01,351
Merck Index 15, 3606
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble
Formelmasse 396.34
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,5` -Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.