Learn More
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3830118
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
1125-78-6
C10H12O
148.2
MFCD00001738
UMKXSOXZAXIOPJ-UHFFFAOYSA-N
5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthol, 6-tetralinol, 6-hydroxytetralin, 2-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro, 5,6,7,8-tetrahydro-beta-naphthol, ac-beta-tetralol, 5,6,7,8-tetrahydro-2-hydroxynaphthalene, 2-naphthol, 5,6,7,8-tetrahydro, unii-tmr02i7n8s, 5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenol
14305
CHEBI:34448
5,6,7,8-Ttrahydronaphthalen-2-ol
C1CCC2=C(C1)C=CC(=C2)O
1125-78-6
C10H12O
148.2
MFCD00001738
UMKXSOXZAXIOPJ-UHFFFAOYSA-N
5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthol, 6-tetralinol, 6-hydroxytetralin, 2-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro, 5,6,7,8-tetrahydro-beta-naphthol, ac-beta-tetralol, 5,6,7,8-tetrahydro-2-hydroxynaphthalene, 2-naphthol, 5,6,7,8-tetrahydro, unii-tmr02i7n8s, 5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenol
14305
CHEBI:34448
5,6,7,8-Ttrahydronaphthalen-2-ol
C1CCC2=C(C1)C=CC(=C2)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 58°C to 62°C
Farbe Beige
Siedepunkt 275°C to 276°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Beilstein 06, 579
Formelmasse 148.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form kristallisierende Masse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.