Learn More
MedChemExpress 5(6)-CFDA
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Menge | 100 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | DMSO : 125 mg/mL (271.51 mM; Need ultrasonic) |
| Ziel | HBV |
| Molekulargewicht | 460.39 g/mol |
| CAS | 124387-19-5 |
| Synonym | 5-(6)-Carboxyfluorescein diacetate ∣ CFDA |