missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Brom-2-Hydroxybenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™

Click to view available options
Menge:
250mg
1g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
89598-97-0
C6H6BBrO3
216.825
MFCD00093408
XSXTWLOHAGPBNO-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-hydroxyphenyl boronic acid, 2-borono-4-bromophenol, 5-bromo-2-hydroxy benzeneboronic acid, benzeneboronic acid, 5-bromo-2-hydroxy, acmc-209r1x, 5-bromo-2-hydroxyphenyl boranediol, 5-bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid, benzeneboronic acid,5-bromo-2-hydroxy-6ci,7ci
44118764
(5-brom-2-hydroxyphenyl)boronsäure
B(C1=C(C=CC(=C1)Br)O)(O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
89598-97-0
C6H6BBrO3
216.825
MFCD00093408
XSXTWLOHAGPBNO-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-2-hydroxyphenyl boronic acid, 2-borono-4-bromophenol, 5-bromo-2-hydroxy benzeneboronic acid, benzeneboronic acid, 5-bromo-2-hydroxy, acmc-209r1x, 5-bromo-2-hydroxyphenyl boranediol, 5-bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid, benzeneboronic acid,5-bromo-2-hydroxy-6ci,7ci
44118764
(5-brom-2-hydroxyphenyl)boronsäure
B(C1=C(C=CC(=C1)Br)O)(O)O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-hydroxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 196°C to 200°C
Menge 1g
Formelmasse 216.83
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only