Learn More
5-Fluor-2-Methylphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5g
10g
25g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Fluoro-2-methylphenyl isothiocyanate |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 5g |
Formelmasse | 167.21 |
Reinheit (%) | 97% |