missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Fluorosalicylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11324659
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
345-16-4
C7H5FO3
156.112
MFCD00002456
JWPRICQKUNODPZ-UHFFFAOYSA-N
5-fluorosalicylic acid, 2-hydroxy-5-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 5-fluoro-2-hydroxy, 5-fluoro-2-hydroxybenzoicacid, 5-fluoro-2-hydroxy-benzoic acid, 5fluorosalicylic acid, pubchem1382, 5-fluoro-salicylic acid, 2-carboxy-4-fluorophenol
67658
5-Fluor-2-hydroxybenzoesäure
C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
345-16-4
C7H5FO3
156.112
MFCD00002456
JWPRICQKUNODPZ-UHFFFAOYSA-N
5-fluorosalicylic acid, 2-hydroxy-5-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 5-fluoro-2-hydroxy, 5-fluoro-2-hydroxybenzoicacid, 5-fluoro-2-hydroxy-benzoic acid, 5fluorosalicylic acid, pubchem1382, 5-fluoro-salicylic acid, 2-carboxy-4-fluorophenol
67658
5-Fluor-2-hydroxybenzoesäure
C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)O)O

5-Fluorosalicylic acid was used as internal standard in the quantification of salicylic acid.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
5-Fluorsalicylsäure wurde als interner Standard bei der Quantifizierung von Salicylsäure verwendet.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Fluorosalicylic acid
Schmelzpunkt 178°C to 182°C
Menge 250 mg
Beilstein 2209120
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 156.11
Reinheit (%) 97%

RUO – Nur für Forschungszwecke

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'