Learn More
Hamilton™ 5 μL 600 Series Microliter Syringe
The 600 Series Microliter Syringes are a half stroke version of the original 700 series syringes.
Marke:  Hamilton™ CAL87958
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02300kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17814242
  • 347.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 5 μL.
  • The 600 series is often used in applications that require one handed operation because of the short stroke length and the reinforced plunger.
Spezifikation
Spezifikation
Autoclavable
22s G
0.005 in.
0.028 in.
0.480 mm
0.711 mm
Microliter Syringe
115°C
65 RN
1
51 mm
Removable
Borosilicate Glass
0.0189 in.
0.13 mm
0.260 in.
6.60 mm
2 in.
239°F
50°F
10°C
5 μL
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring