Learn More
Hamilton™ 5 μL 600 Series Microliter Syringe
The 600 Series Microliter Syringes are a half stroke version of the original 700 series syringes.
347.00 € - 381.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoclavable |
---|---|
Material | Borosilicate Glass |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.0189 in. |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.260 in. |
Innendurchmesser (metrisch) | 0.480 mm |
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Anschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Anschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17814242
|
Hamilton™
CAL87958 |
22s G | Removable |
347.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17884222
|
Hamilton™
CAL7641-01 |
No Needle Included | Removable |
381.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 5 μL.
- The 600 series is often used in applications that require one handed operation because of the short stroke length and the reinforced plunger.
Spezifikation
Autoclavable | |
0.0189 in. | |
0.480 mm | |
Microliter Syringe | |
115°C | |
65 RN | |
1 | |
Removable |
Borosilicate Glass | |
0.260 in. | |
6.60 mm | |
239°F | |
50°F | |
10°C | |
5 μL |