Learn More
Hamilton™ 5 μL 600 Series Microliter Syringe
The 600 Series Microliter Syringes are a half stroke version of the original 700 series syringes.
Marke:  Hamilton™ CAL7641-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05300kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17884222
  • 381.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • This series of Microliter syringes is ideal for dispensing volumes up to 5 μL.
  • The 600 series is often used in applications that require one handed operation because of the short stroke length and the reinforced plunger.
Spezifikation
Spezifikation
Autoclavable
No Needle Included
0.260 in.
6.60 mm
Microliter Syringe
115°C
65 RN
1
No Needle Included
Removable
Borosilicate Glass
0.0189 in.
0.480 mm
No Needle Included
239°F
50°F
10°C
5 μL
No Needle Included