Learn More
Hamilton™ 50 μL 1700 Series Gas Tight Syringe
The 1700 Series syringes are the Gas Tight version of the 700 series syringes.
261.00 € - 394.00 €
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.041 in. |
---|---|
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.305 in. |
Innendurchmesser (metrisch) | 1.03 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 7.75 mm |
Min. Temperatur (angloamerikanisch) | 50°F |
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Anschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanülen-Gauge | Anschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17814222
|
Hamilton™
CAL80930 |
No Needle Included | Luer Tip |
279.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17884402
|
Hamilton™
CAL84857 |
22 G | Cemented |
349.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17854222
|
Hamilton™
CAL80920 |
22s G | Cemented |
279.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17814352
|
Hamilton™
CAL84856 |
22s G | Cemented |
336.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17894222
|
Hamilton™
CAL80965 |
22s G | Cemented |
281.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17824222
|
Hamilton™
CAL80956 |
22s G | Removable |
394.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17814232
|
Hamilton™
CAL80985 |
22s G | Removable |
279.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17844402
|
Hamilton™
CAL80500 |
No Needle Included | Removable |
261.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17864342
|
Hamilton™
CAL80975 |
22s G | Sample Lock |
279.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
17844342
|
Hamilton™
CAL80939 |
No Needle Included | Luer Lock |
301.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
- This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 50 μL.
- A variety of different terminations and needle options are available in this series.
Spezifikation
0.041 in. | |
1.03 mm | |
50°F | |
1 |
0.305 in. | |
7.75 mm | |
10°C | |
50 μL |