Learn More
Colchicine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431816
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
200 mg
500 mg
Artikelnummer. 16431816
Marke: Medchem Express HY16569
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Colchicine is a tubulin inhibitor and a microtubule disrupting agent. Colchicine inhibits microtubule polymerization with an IC50 of 3 nM. Colchicine is also a competitive antagonist of the α3 glycine receptors (GlyRs).
Colchicine is a tubulin inhibitor and a microtubule disrupting agent. Colchicine inhibits microtubule polymerization with an IC50 of 3 nM. Colchicine is also a competitive antagonist of the α3 glycine receptors (GlyRs).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Colchicine
CAS 64-86-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H25NO6
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 48 mg/mL (120.17 mM) ∣H2O : ≥ 33.33 mg/mL (83.44 mM)
SMILES CC(N[C@H](C1=C2)CCC3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3C1=CC=C(OC)C2=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 399.44
Formelmasse 399.44
Reinheit (%) 98.62%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.