Learn More
6-Methoxy-2-naphthoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448846
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16448846 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16448846 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB2121
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 6-Methoxy-2-naphthoic acid is an NMDA receptor modulator extracted from patent WO 2012019106 A2.
6-Methoxy-2-naphthoic acid is an NMDA receptor modulator extracted from patent WO 2012019106 A2.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methoxy-2-naphthoic acid
CAS 2471-70-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C12H10O3
Menge 100 mg
Synonym Naproxen impurity O
Löslichkeitsinformationen DMSO : 60 mg/mL (296.72 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CC=C2C=C(OC)C=CC2=C1)O
Molekulargewicht (g/mol) 202.21
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration