missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

6-Methoxysalicylsäure, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-4228779
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3147-64-6
C8H8O4
168.15
AAUQLHHARJUJEH-UHFFFAOYSA-N
6-methoxysalicylic acid, 6-hydroxy-o-anisic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-6-methoxy, 6-methoxysalicylicacid, 6-methoxysalicylsaure, pubchem18380, acmc-1cldg, 6-methoxy-salicylic acid, 2-carboxy-3-methoxyphenol, 2-carboxy-3-hydroxyanisole
591524
2-Hydroxy-6-Methoxybenzoesäure
COC1=CC=CC(=C1C(=O)O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
3147-64-6
C8H8O4
168.15
AAUQLHHARJUJEH-UHFFFAOYSA-N
6-methoxysalicylic acid, 6-hydroxy-o-anisic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-6-methoxy, 6-methoxysalicylicacid, 6-methoxysalicylsaure, pubchem18380, acmc-1cldg, 6-methoxy-salicylic acid, 2-carboxy-3-methoxyphenol, 2-carboxy-3-hydroxyanisole
591524
2-Hydroxy-6-Methoxybenzoesäure
COC1=CC=CC(=C1C(=O)O)O
Chemischer Name oder Material 6-Methoxysalicylic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 135.9°C to 136.4°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Methoxysalicylic acid, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'