Learn More
6-Methylflavone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469186
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16469186 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16469186 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN6630
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 6-Methylflavone is an activator of α1β2γ2L and α1β2 GABAA receptors.
6-Methylflavone is an activator of α1β2γ2L and α1β2 GABAA receptors.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methylflavone
CAS 29976-75-8
Farbe Light Nude
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H12O2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (211.62 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=CC=C(C)C=C13
Molekulargewicht (g/mol) 236.27
Formelmasse 236.27
Reinheit (%) 99.49%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation