Learn More
6-Methylindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is a reactant for preparation of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators, reactant for preparation of indole linked triazole derivatives as antifungal agents, reactant for preparation of N-β-D-xylosyl-indole derivatives as SGLT2 inhibitors for management of hyperglycemia in diabetes, reactant for preparation of aminoguanidine derivatives of arylsulfonylacylindoles as antifungal agents, reactant for preparation of indolylindazoles and indolylpyrazolopyridines as interleukin-2 inducible T cell kinase inhibitors, reactant for preparation of arylsulfonylacetylindoles as anti-HIV-1 agents. 6-Methylindole was used in the synthesis of benz[c,d]indol-3(1H)-one derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist ein Reaktant für die Aufbereitung von Tryptophandioxygenase-Inhibitoren Pyridyl-Ethenylindole als potenzielle Antikrebsimmunmodulatoren, Reaktant für die Aufbereitung von Indol-verbundenen Triazol-Derivaten als Antimykotika, Reaktant für die Aufbereitung von N-β-D-Xylosyl-Indol-Derivaten als SGLT2-Inhibitoren für die Behandlung von Hyperglykämie bei Diabetes, Reaktant zur Aufbereitung von Aminoguanidinderivaten von Arylsulfonylacylindolen als Antimykotika, Reaktant zur Aufbereitung von Indolylindazolen und Indolylpyrazolopyridinen als Interleukin-2-induzierbare T-Zell-Kinase-Inhibitoren, Reaktant zur Aufbereitung von Arylsulfonylacetylindolen als Anti-HIV-1-Mittel. 6-Methylindol wurde bei der Synthese von Benz[c,d]indol-3(1H)-on-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. In trockenem Zustand lagern. Von aktiven Metallen, Basen, Oxidationsmitteln und Wärme fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Methylindole |
Schmelzpunkt | 29°C to 32°C |
Dichte | 1.059 |
Siedepunkt | 112°C (5 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Summenformel | C11H15NO2 |
Brechungsindex | 1.6071 |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 109708 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |