Learn More
YSI™ DO-Kabel der Serie 60520 Pro
Kompatibel mit den YSI Pro Plus- oder Pro20-Handgeräten
Marke: YSI™ 60520100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Easy user-replaceable sensor allows for quick sensor replacements, if needed. No tools necessary. One-year warranty.
Measure pH quickly and easily with the 1001 sensor.The 605101 pH Sensor can be used with the YSI Professional Plus Multiparameter Handheld Instrument. Requires Cable/Probe Assembly.Item is heat packed in the winter months. Shipment must be made via 2-day or next day carrier during that time information.Kabel über 1 m sind ebenfalls im Lieferumfang des Kabelmanagement-Kits 603062 enthalten.
Bestellinformation
Kabel werden OHNE Sensor geliefert
Spezifikation
Kabelbaugruppe | |
328 ft. | |
2 Jahre |
Temperatur- und DO-Messung | |
100 m |