Learn More
YSI™ DO-Kabel der Serie 60520 Pro
Kompatibel mit den YSI Pro Plus- oder Pro20-Handgeräten
371.28 € - 1081.20 €
Spezifikation
Typ | Kabelbaugruppe |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Temperatur- und DO-Messung |
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) Kabel | Länge (metrisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) Kabel | Länge (metrisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11917127
|
YSI™
6052020 |
65 ft. | 20 m |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11937127
|
YSI™
60520100 |
328 ft. | 100 m |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11907127
|
YSI™
6052010 |
32 ft. | 10 m |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11987117
|
YSI™
605201 |
3.2 ft. | 1 m |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Easy user-replaceable sensor allows for quick sensor replacements, if needed. No tools necessary. One-year warranty.
Measure pH quickly and easily with the 1001 sensor.The 605101 pH Sensor can be used with the YSI Professional Plus Multiparameter Handheld Instrument. Requires Cable/Probe Assembly.Item is heat packed in the winter months. Shipment must be made via 2-day or next day carrier during that time information.Kabel über 1 m sind ebenfalls im Lieferumfang des Kabelmanagement-Kits 603062 enthalten.
Bestellinformation
Kabel werden OHNE Sensor geliefert
Spezifikation
Kabelbaugruppe | |
Temperatur- und DO-Messung |