Learn More
7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16429346
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16429346 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16429346 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW010130
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 7-​Hydroxy-​3,​4-​dihydro-​2(1H)​-​quinolinone (3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone) is a weak MAO-A inhibitor, with an IC50 of 183 μM, and has no effect on MAO-B.
7-​Hydroxy-​3,​4-​dihydro-​2(1H)​-​quinolinone (3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone) is a weak MAO-A inhibitor, with an IC50 of 183 μM, and has no effect on MAO-B.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
CAS 22246-18-0
Farbe White to Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H9NO2
Menge 100 mg
Synonym 3,4-Dihydro-7-hydroxy-2(1H)-quinolinone
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (612.86 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (6.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC(O)=C2)CC1
Molekulargewicht (g/mol) 163.17
Formelmasse 163.17
Reinheit (%) 99.37%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation