Learn More
8-Hydroxyquinoline, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458556
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16458556 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16458556 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1005
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 8-Hydroxyquinoline (8-Hydroxyquinoline) is a monoprotic bidentate chelating agent, exhibits antiseptic, disinfectant, and pesticide properties, functioning as a transcription inhibitor.
8-Hydroxyquinoline (8-Hydroxyquinoline) is a monoprotic bidentate chelating agent, exhibits antiseptic, disinfectant, and pesticide properties, functioning as a transcription inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Hydroxyquinoline
CAS 148-24-3
Farbe Tan
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H7NO
Menge 100 mg
Synonym 8-Quinolinol
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (344.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 145.16
Formelmasse 145.16
Reinheit (%) 99.95%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death