missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

8-OH-DPAT, MedChemExpress

Artikelnummer. 16487267
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16487267

Marke: Medchem Express HY112061

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress 8-OH-DPAT is a potent and selective 5-HT agonist, with a pIC50 of 8.19 for 5-HT1A and a Ki of 466 nM for 5-HT7; 8-OH-DPAT weakly binds to 5-HT1B (pIC50, 5.42), 5-HT (pIC50 <5).

8-OH-DPAT is a potent and selective 5-HT agonist, with a pIC50 of 8.19 for 5-HT1A and a Ki of 466 nM for 5-HT7

Spécification

Chemischer Name oder Material 8-OH-DPAT
CAS 78950-78-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H25NO
Menge 5 mg
Synonym 8-Hydroxy-DPAT
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (404.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2CC(N(CCC)CCC)CCC2=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 247.38
Formelmasse 247.38
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis