Learn More
8-OH-DPAT, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487267
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16487267
Marke: Medchem Express HY112061
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress 8-OH-DPAT is a potent and selective 5-HT agonist, with a pIC50 of 8.19 for 5-HT1A and a Ki of 466 nM for 5-HT7; 8-OH-DPAT weakly binds to 5-HT1B (pIC50, 5.42), 5-HT (pIC50 <5).
8-OH-DPAT is a potent and selective 5-HT agonist, with a pIC50 of 8.19 for 5-HT1A and a Ki of 466 nM for 5-HT7
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-OH-DPAT
CAS 78950-78-4
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H25NO
Menge 5 mg
Synonym 8-Hydroxy-DPAT
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (404.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2CC(N(CCC)CCC)CCC2=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 247.38
Formelmasse 247.38
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.