Learn More
MedChemExpress 9-Aminoacridine
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Menge | 100 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | DMSO : 27.5 mg/mL (141.58 mM; Need ultrasonic) |
| Ziel | HBV |
| Molekulargewicht | 194.23 g/mol |
| CAS | 90-45-9 |
| Synonym | Aminacrine |