Learn More
9-Anthraldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081332
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
642-31-9
C15H10O
206.24
MFCD00001254
YMNKUHIVVMFOFO-UHFFFAOYSA-N
9-anthraldehyde, 9-anthracenecarboxaldehyde, 9-anthrylaldehyde, 9-formylanthracene, 9-anthracenecarbaldehyde, 9-anthrylcarboxaldehyde, ccris 3165, nsc 15, anthracene-9-aldehyde, anthracene-9-carboxaldehyde
69504
anthracene-9-carbaldehyde
O=CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
642-31-9
C15H10O
206.24
MFCD00001254
YMNKUHIVVMFOFO-UHFFFAOYSA-N
9-anthraldehyde, 9-anthracenecarboxaldehyde, 9-anthrylaldehyde, 9-formylanthracene, 9-anthracenecarbaldehyde, 9-anthrylcarboxaldehyde, ccris 3165, nsc 15, anthracene-9-aldehyde, anthracene-9-carboxaldehyde
69504
anthracene-9-carbaldehyde
O=CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
9-Anthraldehyde is used to prepare asymmetrical tridentate Schiff base ligands, 2-(9-anthrylmethyl-ideneamino)-4-methyl-phenol and functionalized ligand like 2-(anthracen-9-ylidene)-4,5-bis(diphenylphosphino)-4-cyclopentene-1,3-dione through Knoevenangel condensation with the diphosphine ligand 4,5-bis(diphenylphosphino)-4-cyclopentene-1,3-dione. It is also used as an intermediate for dyes, pigment, active pharmaceutical ingredients and other organic compounds. Further, it is involved in the Diels Alder reaction with benzenediazonium-2-carboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9-Anthraldehyd wird zur Herstellung von asymmetrischen dreizähnigen Liganden von Schiffschen Basen, 2-(9-Anthrylmethyl-ideneamino)-4-methylphenol und funktionalisierten Liganden wie 2-(Anthracen-9-yliden)-4,5-bis(diphenylphosphin)-4-cyclopenten-1,3-dion durch Knoevenangel-Kondensation mit dem Diphosphinliganden 4,5-Bis(diphenylphosphin)-4-cyclopenten-1,3-dion verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt für Farbstoffe, Pigmente, pharmazeutische Wirkstoffe und andere organische Verbindungen verwendet. Es ist außerdem an der Diels-Alder-Reaktion mit Benzoldiazonium-2-carboxylat beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Toluol.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 9-Anthraldehyde
Schmelzpunkt 102°C to 106°C
Menge 25 g
Beilstein 639167
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene.
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) 98%