Learn More
9-Fluorenylmethylcarbamat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228685
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
84418-43-9
C15H13NO2
239.28
MFCD00237376
ZZOKVYOCRSMTSS-UHFFFAOYSA-N
9-fluorenylmethyl carbamate, fmoc-nh2, fmoc-amide, 9-fluorenylmethylcarbamate, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl amide, fmoc amine, fmoc-amine, 9-fluorenylcarbamate, 9-fluorenemethane resin, pubchem12066
736301
9H-fluoren-9-ylmethylcarbamat
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)N
84418-43-9
C15H13NO2
239.28
MFCD00237376
ZZOKVYOCRSMTSS-UHFFFAOYSA-N
9-fluorenylmethyl carbamate, fmoc-nh2, fmoc-amide, 9-fluorenylmethylcarbamate, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl amide, fmoc amine, fmoc-amine, 9-fluorenylcarbamate, 9-fluorenemethane resin, pubchem12066
736301
9H-fluoren-9-ylmethylcarbamat
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 9-Fluorenylmethyl carbamate
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 204°C to 207°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 239.28
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Fluorenylmethyl carbamate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.