missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Nicht-bindende 96-Well-Mikrotiterplatten
Mit langfristiger Oberflächenstabilität ohne Zersetzung oder Auslaugen.
Marke: Greiner Bio-One 650901
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.20000kg
Beschreibung
- Extrem niedrige, nicht-spezifische biomolekulare Bindungseigenschaften (Proteine, DNA, RNA)
- Langfristige Oberflächenstabilität ohne Zersetzung oder Auslaugen
- Höhere Assay-Empfindlichkeit mit reduziertem Hintergrund
- Erhöht die Assay-Empfindlichkeit deutlich
Spezifikation
Nein | |
Ohne Deckel | |
Nicht autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
96 | |
Proteinabweisend | |
Rund | |
40 | |
Durchsichtig |
Standard | |
8 x 12 | |
Nicht bindend | |
Polystyrol | |
Nicht steril | |
323 μl | |
Ausschwingrotor: 1000 x G | |
40/Karton | |
Kaminähnlich |