missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

A-769662, MedChemExpress

Artikelnummer. 16498068
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16498068 10 mg -
16483987 50 mg -
16450538 5 mg 5 Milligramm
16427846 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16498068 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY50662

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress A-769662 is a potent, reversible AMPK activator with EC50 of 0.8 μM.

A-769662 is a potent, reversible AMPK activator with EC50 of 0.8 μM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material A-769662
CAS 844499-71-4
Farbe Light Brown
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H12N2O3S
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (138.74 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES N#CC1C(C2=C(NC1=O)SC=C2C3=CC=C(C4=CC=CC=C4O)C=C3)=O
Molekulargewicht (g/mol) 360.39
Formelmasse 360.39
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.