Learn More
A 839977, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495928
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16495928 10 mg -
16482077 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16495928 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13954
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress A 839977 is a P2X7 selective antagonist; it blocks BzATP-evoked calcium influx at recombinant human, rat and mouse P2X7 receptors (IC50 values are 20 nM, 42 nM and 150 nM respectively) and reduces inflammatory and neuropathic pain in animal models; the antihyperalgesic effects of P2X7 receptor blockade are mediated by blocking the release of IL-1beta.
A 839977 is a P2X7 selective antagonist
Spezifikation
Chemischer Name oder Material A 839977
CAS 870061-27-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H14Cl2N6O
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (241.98 mM)
SMILES ClC1=C(Cl)C(N2N=NN=C2NCC3=CC=CC=C3OC4=NC=CC=C4)=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 413.26
Formelmasse 413.26
Reinheit (%) 98.01%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation