Learn More
A-867744, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481237
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16481237 50 mg -
16465756 100 mg -
16444998 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16481237 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12149
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress A-867744 is a highly potent and selective type II positive allosteric modulator (PAM) of the alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) with an EC50 of 1.0 μM.
A-867744 is a highly potent and selective type II positive allosteric modulator (PAM) of the alpha7 nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) with an EC50 of 1.0 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material A-867744
CAS 1000279-69-5
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H19ClN2O3S
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (248.21 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C=C1)N2C(C)=C(C=C2C3=CC=C(C=C3)Cl)C(CC)=O)(N)=O
Molekulargewicht (g/mol) 402.89
Formelmasse 402.89
Reinheit (%) 95.06%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation