missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

A1874, MedChemExpress

Artikelnummer. 16413256
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16413256

Marke: Medchem Express HY114305

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress A1874 is a nutlin-based (MDM2 ligand) and BRD4-degrading PROTAC with a DC50 of 32 nM (induce BRD4 degradation in cells). Effective in inhibiting many cancer cell lines proliferation.

A1874 is a nutlin-based (MDM2 ligand) and BRD4-degrading PROTAC with a DC50 of 32 nM (induce BRD4 degradation in cells). Effective in inhibiting many cancer cell lines proliferation.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material A1874
CAS 2064292-12-0
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C58H62Cl3F2N9O7S
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 150 mg/mL (127.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC(C=C1)=CC=C1C2=N[C@H](C3=NN=C(C)N3C4=C2C(C)=C(C)S4)CC(NCCOCCOCCOCCNC(C5=CC(OC)=C(NC([C@H]6[C@H](C7=C(F)C(Cl)=CC=C7)[C@](C8=CC=C(Cl)C=C8F)(C#N)[C@H](CC(C)(C)C)N6)=O)C=C5)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 1173.59
Formelmasse 1173.59
Reinheit (%) 99.28%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt