Learn More
AB-423, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495426
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16495426 100 mg 100 Milligramm
16493136 25 mg 25 Milligramm
16490877 50 mg 50 Milligramm
16474578 10 mg 10 Milligramm
16427297 5 mg 5 Milligramm
5 options
Artikelnummer. 16495426
Marke: Medchem Express HY112142
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress AB-423 is an inhibitor of HBV capsid assembly, and potent inhibits HBV replication with EC50/EC90 of 0.08-0.27 μM/0.33-1.32 μM in cells.
AB-423 is an inhibitor of HBV capsid assembly, and potent inhibits HBV replication with EC50/EC90 of 0.08-0.27 μM/0.33-1.32 μM in cells.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AB-423
CAS 1572510-80-5
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H17F3N2O3S
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (258.81 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(F)C(F)=C1)C2=CC(S(=O)(N[C@H](C)CC)=O)=CC=C2F
Molekulargewicht (g/mol) 386.39
Formelmasse 386.39
Reinheit (%) 99.83%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus