Learn More
ABL1 [T315I] Recombinant Human Protein, Invitrogen™
The T315I mutant is a Gleevec resistant form of ABL1.
Marke:  Invitrogen PV4184
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10651155
  • 7890.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The ABL1 proto-oncogene encodes a cytoplasmic and nuclear protein tyrosine kinase that has been implicated in processes of cell differentiation, cell division, cell adhesion, and stress response.
Spezifikation
Spezifikation
NP_005148.2, T315I
50mM Tris-HCl, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% NP-40, 2mM DTT and 50% glycerol
1mg
RUO - research use only
ABL1 T315I, ABL, c-ABL
Human
His Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
125.4kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
ABL Kinase Family
Recombinant
Baculovirus