Learn More
Abrocitinib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496827
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Artikelnummer. 16496827
Marke: Medchem Express HY107429
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Abrocitinib (PF-04965842) is a potent, orally active and selective JAK1 inhibitor, with IC50s of 29 and 803 nM for JAK1 and JAK2, respectively. Abrocitinib (PF-04965842) exhibits less active effect on TYK2 (IC50, 1.253 μM), and inhibits phosphorylation of STAT1, STAT3 and STAT5 after stimulation. Effective in autoimmune disease.
Abrocitinib (PF-04965842) is a potent, orally active and selective JAK1 inhibitor, with IC50s of 29 and 803 nM for JAK1 and JAK2, respectively. Abrocitinib (PF-04965842) exhibits less active effect on TYK2 (IC50, 1.253 μM), and inhibits phosphorylation of STAT1, STAT3 and STAT5 after stimulation. Effective in autoimmune disease.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Abrocitinib
CAS 1622902-68-4
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H21N5O2S
Menge 5 mg
Synonym PF-04965842
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (386.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN([C@H]1C[C@@H](NS(CCC)(=O)=O)C1)C2=C3C(NC=C3)=NC=N2
Molekulargewicht (g/mol) 323.41
Formelmasse 323.41
Reinheit (%) 99.04%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.