Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, low ROX
ABsolute Blue qPCR-Mixe sind 2X-Mastermixe für die Sondenchemie. Es gibt geeignete Alternativen für alle gängigen Echtzeit-Instrumente.
576.00 € - 2135.00 €
Spezifikation
Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
---|---|
Format | Tube |
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | qPCR |
Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11822173
|
Thermo Scientific™
AB4318B |
1600 Reaktionen |
2135.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11832173
|
Thermo Scientific™
AB4319A |
400 Reaktionen |
576.00 €
400 Reaktionen |
Verfügbar ab: 01-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ ABsolute blaue qPCR-Gemische enthalten einen inerten blauen Farbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verbessert und eine schnelle und einfache Überprüfung ermöglicht, ob der Mastermix abgegeben wurde.
- Hohe Leistung – ABsolute-Empfindlichkeit, Konsistenz und Komfort Verbesserter Kontrast und weniger Fehler - einfache Identifizierung korrekt aliquotierter Reaktionsgemische in allen Platten und RöhrchenUniversell – kompatibel mit allen gängigen qPCR-PlattformenAnpassbar – erhältlich mit verschiedenen Konzentrationen des passiven Referenzfarbstoffs ROX
Spezifikation
Primer-Sonde | |
Hoch | |
Taq DNA-Polymerase | |
7500 System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P | |
qPCR-Mischung | |
2X | |
DNA, dsDNA |
Tube | |
qPCR | |
Standard | |
ABsolute Blue | |
Genexpression | |
2 X |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.