Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, ROX
Enthält einen inerten blauen Farbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verstärkt, was die Verifizierung der Abgabe von Mastermix schnell, einfach und absolut sicher macht.
Marke: Thermo Scientific™ AB4162B
1571.57 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
Thermo Scientific ABsolute Blue qPCR SYBR Green Gemische sind optimierte 2X Master-Gemische für die auf SYBR Green basierende Chemie. Die Master-Gemische enthalten einen blauen Inertfarbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verbessert und die Überprüfung der Mastermix-Dispensierung schnell, einfach und absolut sicher macht. ABsolute Blue qPCR-Gemische enthalten das Thermo-Start Taq Heißstart-Enzym für erhöhte Empfindlichkeit.
- Hohe Leistung – ABsolute-Empfindlichkeit, Konsistenz und Komfort
- Verbesserter Kontrast und weniger Fehler – identifizieren Sie problemlos angemessen aliquotierte Reaktionsgemische in allen Platten und Röhrchen
- Universell – kompatibel mit allen gängigen qPCR-Plattformen
- Anpassbar - Passive Referenzfarbstoffe, die mit ROX oder Fluorescein erhältlich sind
Spezifikation
Enthält: • 16x 1,25 ml ABsolute Blue QPCR SYBR Green ROX-Mix (2X) • 100 μl MgCl2 (1 M) Ausreichend für 1.600 Reaktionen mit 25 µl. Aufbewahrung bei -20 °C |
|
Rörchen | |
qPCR | |
Standard | |
ABsolute Blue | |
1600 Reaktionen von jeweils 25 μl | |
qPCR-Cycler | |
1600 Reaktionen | |
16 × 1,25 ml |
SYBR | |
Hoch | |
Taq DNA-Polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
Genexpression, Genotypisierung, siRNA-Validierung | |
2X | |
DNA, dsDNA |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.