Learn More
ABT-737, MedChemExpress
Artikelnummer. 16457896
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16457896
Marke: Medchem Express HY50907
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress ABT-737, a BH3 mimetic, is a potent Bcl-2, Bcl-xL and Bcl-w inhibitor with EC50s of 30.3 nM, 78.7 nM, and 197.8 nM, respectively. ABT-737 induces the disruption of the BCL-2/BAX complex and BAK-dependent but BIM-independent activation of the intrinsic apoptotic pathway. ABT-737 induces autophagy and has the potential for acute myeloid leukemia (AML) research.
ABT-737, a BH3 mimetic, is a potent Bcl-2, Bcl-xL and Bcl-w inhibitor with EC50s of 30.3 nM, 78.7 nM, and 197.8 nM, respectively. ABT-737 induces the disruption of the BCL-2/BAX complex and BAK-dependent but BIM-independent activation of the intrinsic apoptotic pathway. ABT-737 induces autophagy and has the potential for acute myeloid leukemia (AML) research.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ABT-737
CAS 852808-04-9
Farbe Orange Red
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C42H45ClN6O5S2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (61.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(CC[C@@H](NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)S(NC(C2=CC=C(C=C2)N3CCN(CC3)CC4=CC=CC=C4C5=CC=C(C=C5)Cl)=O)(=O)=O)CSC6=CC=CC=C6)C
Molekulargewicht (g/mol) 813.43
Formelmasse 813.43
Reinheit (%) 98.38%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.