missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABT-737, MedChemExpress

Artikelnummer. 16440598
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16440598

Marke: Medchem Express HY50907

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress ABT-737, a BH3 mimetic, is a potent Bcl-2, Bcl-xL and Bcl-w inhibitor with EC50s of 30.3 nM, 78.7 nM, and 197.8 nM, respectively. ABT-737 induces the disruption of the BCL-2/BAX complex and BAK-dependent but BIM-independent activation of the intrinsic apoptotic pathway. ABT-737 induces autophagy and has the potential for acute myeloid leukemia (AML) research.

ABT-737, a BH3 mimetic, is a potent Bcl-2, Bcl-xL and Bcl-w inhibitor with EC50s of 30.3 nM, 78.7 nM, and 197.8 nM, respectively. ABT-737 induces the disruption of the BCL-2/BAX complex and BAK-dependent but BIM-independent activation of the intrinsic apoptotic pathway. ABT-737 induces autophagy and has the potential for acute myeloid leukemia (AML) research.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material ABT-737
CAS 852808-04-9
Farbe Orange Red
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C42H45ClN6O5S2
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (61.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(CC[C@@H](NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)S(NC(C2=CC=C(C=C2)N3CCN(CC3)CC4=CC=CC=C4C5=CC=C(C=C5)Cl)=O)(=O)=O)CSC6=CC=CC=C6)C
Molekulargewicht (g/mol) 813.43
Formelmasse 813.43
Reinheit (%) 98.38%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt