Learn More
ABT-737, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488138
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16488138 10 mg 10 Milligramm
16457896 100 mg 100 Milligramm
16440598 5 mg 5 Milligramm
16414057 50 mg 50 Milligramm
16411336 200 mg -
5 options
Artikelnummer. 16488138
Marke: Medchem Express HY50907
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress ABT-737, a BH3 mimetic, is a potent Bcl-2, Bcl-xL and Bcl-w inhibitor with EC50s of 30.3 nM, 78.7 nM, and 197.8 nM, respectively. ABT-737 induces the disruption of the BCL-2/BAX complex and BAK-dependent but BIM-independent activation of the intrinsic apoptotic pathway. ABT-737 induces autophagy and has the potential for acute myeloid leukemia (AML) research.
ABT-737, a BH3 mimetic, is a potent Bcl-2, Bcl-xL and Bcl-w inhibitor with EC50s of 30.3 nM, 78.7 nM, and 197.8 nM, respectively. ABT-737 induces the disruption of the BCL-2/BAX complex and BAK-dependent but BIM-independent activation of the intrinsic apoptotic pathway. ABT-737 induces autophagy and has the potential for acute myeloid leukemia (AML) research.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ABT-737
CAS 852808-04-9
Farbe Orange Red
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C42H45ClN6O5S2
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (61.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(CC[C@@H](NC1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)S(NC(C2=CC=C(C=C2)N3CCN(CC3)CC4=CC=CC=C4C5=CC=C(C=C5)Cl)=O)(=O)=O)CSC6=CC=CC=C6)C
Molekulargewicht (g/mol) 813.43
Formelmasse 813.43
Reinheit (%) 98.38%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death