Learn More
MedChemExpress ABTS diammonium salt
Artikelnummer. 16421569
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16421569 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16421569 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY15902
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress ABTS diammonium salt is a substrate for horseradish peroxidase (HRP) conjugate.
Spezifikation
CAS 30931-67-0
Löslichkeit H2O : ≥ 50 mg/mL (91.13 mM) ∣DMSO : 20.83 mg/mL (37.96 mM∣Need ultrasonic)
Synonym AzBTS-(NH4)2
Inhalt und Lagerung 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Menge 1 g
Molekulargewicht 548.68 g/mol
Produkttyp Dye Reagents
Reinheits- oder Qualitätsgrad 98.44%
Versandbedingung Room temperature