Learn More
Thermo Scientific™ AccuCORE™ aQ C18 Polar Endcapped HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese Säule mit ihrem speziell entwickelten festen Kern für die Trennung von Verbindungen in stark wässrigen mobilen Phasen.
Marke: Thermo Scientific™ 17326-053030
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Trennen Sie polare Verbindungen mit verbesserter Geschwindigkeit und Auflösung mit Thermo Scientific™ Accucore™ aQ C18-LC Säulen mit polarem Endcapping. Robuste 2,6 µm große Solid-Core-Partikel ermöglichen schnelle, hocheffiziente Trennungen bei geringen Gegendrücken. Die stationäre C18-Phase mit polarem Endcapping bietet eine optimale Retention polarer Analyten und ist vollständig kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen. Eine solide Bindungstechnologie und automatisierte Packverfahren gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und eine lange Nutzungsdauer der Säule.
Alternative Selektivität- Die stationäre C18-Phase mit polarem Endcapping bietet optimale Retention polarer Analyten
- Accucore aQ Säulen sind kompatibel mit stark wässrigen mobilen Phasen.
- Polares Endcapping ermöglicht den Einsatz in 100 % wässrigen mobilen Phasen ohne Verlust an Leistungsverhalten oder Stabilität.
- 2,6 µm große Partikel mit Core Enhanced Technology ermöglichen einen Betrieb bei hohen Flussraten ohne die Erzeugung übermäßiger Gegendrücke.
- 2,6 µm große Solid-Core-Partikel und die enge Partikelgrößenverteilung reduzieren die Bandenverbreiterung und verbessern die Effizienz der Trennungen.
- Hohe Oberflächenbelegung von Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peak-Tailing.
- 2,6 µm große Solid-Core-Partikel für geringere Gegendrücke als bei UHPLC-Partikeln unter 2 µm
- Kompatibel mit herkömmlicher HPLC-Gerätetechnik und UHPLC-Plattformen
- Fortschrittliche Bindungstechnologie
- Automatisiertes Packverfahren
Spezifikation
Analysesäule | |
HPLC | |
14500 psi (1000 bar) | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70 °C | |
C18 | |
Silika, kugelförmig, fester Kern, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
3 mm | |
50 mm | |
Kugelförmiger, fester Kern | |
2 bis 9 | |
130 m²/g | |
L1 | |
Accucore | |
9 % | |
Polar |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.