Learn More
Thermo Scientific™ AccuCORE™ aQ C18 Polar Endcapped HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese Säule mit ihrem speziell entwickelten festen Kern für die Trennung von Verbindungen in stark wässrigen mobilen Phasen.
497.49 € - 970.75 €
Spezifikation
Max. Druck | 14500 psi (1000 bar) |
---|---|
Partikelform | Kugelförmiger, fester Kern |
Partikelgröße | 2,6 μm |
pH | 2 bis 9 |
Porengröße | 80 Å |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11347481
|
Thermo Scientific™
17326-052130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 50 mm |
718.14 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11367481
|
Thermo Scientific™
17326-053030 |
2,6 μm | 3 mm | 50 mm |
718.14 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11377481
|
Thermo Scientific™
17326-054630 |
2,6 μm | 4.6 mm | 50 mm |
781.92 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11387481
|
Thermo Scientific™
17326-102130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 100 mm |
842.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11397481
|
Thermo Scientific™
17326-103030 |
2,6 μm | 3 mm | 100 mm |
842.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11307491
|
Thermo Scientific™
17326-104630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 100 mm |
842.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11317491
|
Thermo Scientific™
17326-152130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 150 mm |
970.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11337491
|
Thermo Scientific™
17326-154630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 150 mm |
970.75 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11627711
|
Thermo Scientific™
17326-014005 |
2,6 μm | 4,6 mm | 10 mm |
507.44 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11617711
|
Thermo Scientific™
17326-013005 |
2,6 μm | 3 mm | 10 mm |
507.44 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11607711
|
Thermo Scientific™
17326-012105 |
2,6 μm | 2,1 mm | 10 mm |
497.49 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11327481
|
Thermo Scientific™
17326-032130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 30 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11327491
|
Thermo Scientific™
17326-153030 |
2,6 μm | 3,0 mm | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Description
Trennen Sie polare Verbindungen mit verbesserter Geschwindigkeit und Auflösung mit Thermo Scientific™ Accucore™ aQ C18-LC Säulen mit polarem Endcapping. Robuste 2,6 µm große Solid-Core-Partikel ermöglichen schnelle, hocheffiziente Trennungen bei geringen Gegendrücken. Die stationäre C18-Phase mit polarem Endcapping bietet eine optimale Retention polarer Analyten und ist vollständig kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen. Eine solide Bindungstechnologie und automatisierte Packverfahren gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und eine lange Nutzungsdauer der Säule.
Alternative Selektivität- Die stationäre C18-Phase mit polarem Endcapping bietet optimale Retention polarer Analyten
- Accucore aQ Säulen sind kompatibel mit stark wässrigen mobilen Phasen.
- Polares Endcapping ermöglicht den Einsatz in 100 % wässrigen mobilen Phasen ohne Verlust an Leistungsverhalten oder Stabilität.
- 2,6-μm-Partikel mit Core Enhanced Technology ermöglichen einen Betrieb bei hohen Flussraten, ohne übermäßige Gegendrücke zu erzeugen.
- 2,6-μm-Solid-Core-Partikel und die enge Partikelgrößenverteilung reduzieren die Bandenverbreiterung und verbessern die Effizienz der Trennungen.
- Hohe Oberflächenbelegung von Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peak-Tailing.
- 2,6-μm-Solid-Core-Partikel für weniger Gegendruck im Vergleich zu UHPLC-Partikeln unter 2 μm
- Kompatibel mit herkömmlicher HPLC-Gerätetechnik und UHPLC-Plattformen
- Fortschrittliche Bindungstechnologie
- Automatisiertes Packverfahren
Specifications
14500 psi (1000 bar) | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70 °C | |
C18 | |
Sphärischer, fester Kern, ultrareines Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Kugelförmiger, fester Kern | |
2 bis 9 | |
130 m²/g | |
L1 | |
Accucore | |
9 % | |
Polare Analyten |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.