Learn More
Thermo Scientific™ AccuCORE™ aQ C18 Polar Endcapped HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese Säule mit ihrem speziell entwickelten festen Kern für die Trennung von Verbindungen in stark wässrigen mobilen Phasen.
Marke: Thermo Scientific™ 17326-054630
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Trennen Sie polare Verbindungen mit verbesserter Geschwindigkeit und Auflösung mit Thermo Scientific™ Accucore™ aQ C18-LC Säulen mit polarem Endcapping. Robuste 2,6 µm große Solid-Core-Partikel ermöglichen schnelle, hocheffiziente Trennungen bei geringen Gegendrücken. Die stationäre C18-Phase mit polarem Endcapping bietet eine optimale Retention polarer Analyten und ist vollständig kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen. Eine solide Bindungstechnologie und automatisierte Packverfahren gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und eine lange Nutzungsdauer der Säule.
Accucore HPLC Säulen basieren auf der Core Enhanced Technology, einer Kombination aus einer einzigartigen, hochmodernen Partikeltechnologie mit der der grossen Erfahrung hinsichtlich Phasenbindung und -packung. Accucore HPLC Säulen bieten höchste chromatographische Leistung mit allen HPLC Geräten. Die Elemente der Core Enhanced Technology bilden Kernpartikel, die strenge Kontrolle der Partikeldurchmesser, die hoch entwickelte Phasenbindungstechnologie und der automatisierte Packungsprozess. Kernpartikel mit einem präzise geprüften Durchmesser von 2,6μm erlauben hohe Geschwindigkeiten und Separationen mit höchster Auflösung ohne den Gegendruck, der bei UHPLC Säulen typisch ist.Mit sechs verschiedenen stationären gebundenen Phasen in robusten Säulen wird ein weiter Selektivitätsbereich für alle Separationsanforderungen abgedeckt.
Accucore HPLC Säulen bieten höchste chromatographische Leistung bei niedrigem Gegendruck:
--Robuste und reproduzierbare feste Kernpartikel
--Schnelle Sparationen mit höchster Auflösung
--6 Phasen für einen weiten Selektivitätsbereich
Phase: Accucore aQ
Partikelgrösse: 2,6μm
L/Φ Innen: 50/4,6mm
Spezifikation
Analytical Column | |
HPLC | |
14500 psi (1000 bar) | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70°C | |
C18 | |
Spherical, Solid Core, Ultrapure Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
4.6 mm | |
50 mm | |
Spherical Solid Core | |
2 to 9 | |
130 m²/g | |
L1 | |
Accucore | |
9% | |
Polar |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.