Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Phenyl/Hexyl-HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese Solid-Core-Säule für schnelle, hochauflösende Trennungen aromatischer und mäßig polarer Verbindungen.
Marke: Thermo Scientific™ 17926-032130
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Accucore™ Phenyl-Hexyl LC-Säulen verfügen über eine einzigartige Selektivität bei aromatischen und moderat polaren Analyten.
Basierend auf der Core Enhanced Technology, sorgen Accucore Säulen für schnelle Trennungen in hoher Auflösung ohne den erhöhten Gegendruck, der bei Partikeln unter 2 μm erforderlich ist.
Accucore HPLC Säulen basieren auf der Core Enhanced Technology, einer Kombination aus einer einzigartigen, hochmodernen Partikeltechnologie mit der der grossen Erfahrung hinsichtlich Phasenbindung und -packung. Accucore HPLC Säulen bieten höchste chromatographische Leistung mit allen HPLC Geräten. Die Elemente der Core Enhanced Technology bilden Kernpartikel, die strenge Kontrolle der Partikeldurchmesser, die hoch entwickelte Phasenbindungstechnologie und der automatisierte Packungsprozess. Kernpartikel mit einem präzise geprüften Durchmesser von 2,6μm erlauben hohe Geschwindigkeiten und Separationen mit höchster Auflösung ohne den Gegendruck, der bei UHPLC Säulen typisch ist.Mit sechs verschiedenen stationären gebundenen Phasen in robusten Säulen wird ein weiter Selektivitätsbereich für alle Separationsanforderungen abgedeckt.
Accucore HPLC Säulen bieten höchste chromatographische Leistung bei niedrigem Gegendruck:
Robuste und reproduzierbare feste Kernpartikel
Schnelle Sparationen mit höchster Auflösung
6 Phasen für einen weiten Selektivitätsbereich
Phase: Accucore Phenyl-Hexyl
Partikelgrösse: 2,6μm
L/φ Innen: 30/2,1mm
Spezifikation
Analytical Column | |
HPLC | |
14500 psi (1000 bar) | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70°C | |
Phenyl/Hexyl | |
Spherical, Solid Core, Ultrapure Silica | |
Reversed Phase | |
Reversed Phase |
2.1 mm | |
30 mm | |
Spherical Solid Core | |
2 to 8 | |
130 m²/g | |
L11 | |
Accucore | |
5% | |
Yes |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.