Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Phenyl/Hexyl-HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese Solid-Core-Säule für schnelle, hochauflösende Trennungen aromatischer und mäßig polarer Verbindungen.
507.44 € - 970.75 €
Spezifikation
Max. Druck | 14500 psi (1000 bar) |
---|---|
Partikelform | Kugelförmiger, fester Kern |
Partikelgröße | 2,6 μm |
pH | 2 bis 8 |
Porengröße | 80 Å |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11357541
|
Thermo Scientific™
17926-052130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 50 mm |
718.14 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11367541
|
Thermo Scientific™
17926-053030 |
2,6 μm | 3 mm | 50 mm |
718.14 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11377541
|
Thermo Scientific™
17926-054630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 50 mm |
718.14 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11387541
|
Thermo Scientific™
17926-102130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 100 mm |
842.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11397541
|
Thermo Scientific™
17926-103030 |
2,6 μm | 3 mm | 100 mm |
842.80 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11307551
|
Thermo Scientific™
17926-104630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 100 mm |
842.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11317551
|
Thermo Scientific™
17926-152130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 150 mm |
970.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11327551
|
Thermo Scientific™
17926-153030 |
2,6 μm | 3 mm | 150 mm |
970.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11337551
|
Thermo Scientific™
17926-154630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 150 mm |
970.75 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11657711
|
Thermo Scientific™
17926-014005 |
2,6 μm | 4 mm | 10 mm |
507.44 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11647711
|
Thermo Scientific™
17926-013005 |
2,6 μm | 3 mm | 10 mm |
507.44 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11637711
|
Thermo Scientific™
17926-012105 |
2,6 μm | 2,1 mm | 10 mm |
507.44 €
4 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11327541
|
Thermo Scientific™
17926-032130 |
2,6 μm | 2.1 mm | 30 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Accucore™ Phenyl-Hexyl LC-Säulen verfügen über eine einzigartige Selektivität bei aromatischen und moderat polaren Analyten.
Basierend auf der Core Enhanced Technology, sorgen Accucore Säulen für schnelle Trennungen in hoher Auflösung ohne den erhöhten Gegendruck, der bei Partikeln unter 2 μm erforderlich ist.
- Schnelle Trennungen mit hervorragender Auflösung und Empfindlichkeit
- Durch niedrigeren Rückdruck keine UHPLC erforderlich
- Mixed-Mode-Selektivität für aromatische und mäßig polare Analyten
- Verbesserte π-π-Wechselwirkungen bei aromatischen Stoffen
- Mäßige Hydrophobizität
Bestellinformationen:
Weitere anwenderspezifische Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen hält unser Kundendienst bereit.
Spezifikation
14500 psi (1000 bar) | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70 °C | |
Accucore | |
5 % | |
Ja |
Kugelförmiger, fester Kern | |
2 bis 8 | |
130 m²/g | |
L11 | |
Sphärischer, fester Kern, ultrareines Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.