Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Phenyl/Hexyl-HPLC-Säulen
Verwenden Sie diese Solid-Core-Säule für schnelle, hochauflösende Trennungen aromatischer und mäßig polarer Verbindungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 17926-053030
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11367541
  • 718.14 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Accucore™ Phenyl-Hexyl LC-Säulen verfügen über eine einzigartige Selektivität bei aromatischen und moderat polaren Analyten.
Basierend auf der Core Enhanced Technology, sorgen Accucore Säulen für schnelle Trennungen in hoher Auflösung ohne den erhöhten Gegendruck, der bei Partikeln unter 2 μm erforderlich ist.
  • Schnelle Trennungen mit hervorragender Auflösung und Empfindlichkeit
  • Durch niedrigeren Rückdruck keine UHPLC erforderlich
  • Mixed-Mode-Selektivität für aromatische und mäßig polare Analyten
  • Verbesserte π-π-Wechselwirkungen bei aromatischen Stoffen
  • Mäßige Hydrophobizität
Bestellinformationen:
Weitere anwenderspezifische Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen hält unser Kundendienst bereit.
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
HPLC
14500 psi (1000 bar)
2,6 μm
80 Å
70 °C
Phenyl/Hexyl
Sphärischer, fester Kern, ultrareines Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
3 mm
50 mm
Kugelförmiger, fester Kern
2 bis 8
130 m²/g
L11
Accucore
5 %
Ja
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.