Learn More
Acebutolol hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437336
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16437336 100 mg 100 Milligramm
16437368 10 g 10 Gramm
16429847 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16437336 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17497A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Acebutolol hydrochloride is an orally active β1 adrenergic receptor (β1AR) antagonist. Acebutolol hydrochloride is used in the treatment of hypertension, angina pectoris and cardiac arrhythmias.
Acebutolol hydrochloride is an orally active β1 adrenergic receptor (β1AR) antagonist. Acebutolol hydrochloride is used in the treatment of hypertension, angina pectoris and cardiac arrhythmias.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acebutolol hydrochloride
CAS 34381-68-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H29ClN2O4
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (268.18 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (134.09 mM)
SMILES CCCC(NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C(C(C)=O)=C1)=O.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 372.89
Formelmasse 372.89
Reinheit (%) 98.83%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation