Learn More
Acebutolol hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437368
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 16437368
Marke: Medchem Express HY17497A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
MedChemExpress Acebutolol hydrochloride is an orally active β1 adrenergic receptor (β1AR) antagonist. Acebutolol hydrochloride is used in the treatment of hypertension, angina pectoris and cardiac arrhythmias.
Acebutolol hydrochloride is an orally active β1 adrenergic receptor (β1AR) antagonist. Acebutolol hydrochloride is used in the treatment of hypertension, angina pectoris and cardiac arrhythmias.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acebutolol hydrochloride
CAS 34381-68-5
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H29ClN2O4
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (268.18 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (134.09 mM)
SMILES CCCC(NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C(C(C)=O)=C1)=O.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 372.89
Formelmasse 372.89
Reinheit (%) 98.83%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.