Learn More
Aceglutamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452309
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16452309 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16452309 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1065
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Aceglutamide (α-N-Acetyl-L-glutamine) is a psychostimulant and nootropic, used to improve memory and concentration.
Aceglutamide (α-N-Acetyl-L-glutamine) is a psychostimulant and nootropic, used to improve memory and concentration.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aceglutamide
CAS 2490-97-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H12N2O4
Synonym α-N-Acetyl-L-glutamine N2-Acetylglutamine
Löslichkeitsinformationen H2O : 33.33 mg/mL (177.12 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (88.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)CC[C@@H](C(O)=O)NC(C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 188.18
Menge 1 g
Formelmasse 188.18
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation