Learn More
Cole-Parmer™ Schnellanschluss-Schlaucholiveneinsatz aus Acetal mit Ventil
Marke: Cole-Parmer™ 06360-43
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Spezifikation
Quick-Disconnect Schlauchanschluss mit Ventil | |
Acetal | |
Für 0,18 in. Schlauch-ID |
Autoklavierbar | |
4,8 cm | |
1/Packung |